Få mere at vide
(S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridin, 99+%, (99+% ee)
Artikelnummer. 10404125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10404125 250 mg Glasflaske 250mg
10126753 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393372500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 54656-96-1 | C7H9NO | 123,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54656-96-1
MDL nummer MFCD00077866
InChI nøgle HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Synonym s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 10920507
IUPAC navn (1S)-1-pyridin-4-ylethanol
SMIL CC(C1=CC=NC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 99,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H9NO
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand −58,50° (20 °C c=1,kloroform)
Specifik rotation -56° til -61° (20 °C, 589 nm) (C=1, kloroform)
Molekylvægt (g/mol) 123.155
Formel vægt 123.15
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.