Få mere at vide
S 38093, MedChemExpress
Beskrivelse
S 38093 is a brain-penetrant, orally active antagonist of H3 receptor, with Kis of 8.8, 1.44 and 1.2 μM for rat, mouse and human H3 receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S 38093 |
| CAS | 862896-30-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H24N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N)C1=CC=C(OCCCN2CC3C(CCC3)C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.38 |
| Formel vægt | 288.38 |
| Vis mere |