Få mere at vide
S 3304, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496797 5 mg -
16491069 1 mg 1mg
16472946 25 mg -
16464098 10 mg -
16440457 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106992
MedChemExpress S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S 3304
CAS 203640-27-1
Farve Brownish Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20N2O4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (179.31 mM)
SMIL O=S(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2)(C3=CC=C(C#CC4=CC=C(C)C=C4)S3)=O
Molekylvægt (g/mol) 464.56
Formel vægt 464.56
Procent renhed 98.56%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease