Få mere at vide
(S)-3-brom-alfa-methylbenzylalkohol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10432303 1 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10432303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134615-22-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS 134615-22-8
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9BrO
Lineær formel CH3CH(OH)C6H4Br
MDL nummer MFCD06201859
Mængde 1 g
Synonym s-1-3-bromophenyl ethanol, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, 1s-1-3-bromophenyl ethanol, s-3-bromo-??-methylbenzyl alcohol, s---1-3-chlorophenyl ethanol
InChI nøgle ULMJQMDYAOJNCC-LURJTMIESA-N
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
IUPAC navn (1S)-1-(3-bromphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 201.06
PubChem CID 6951261
Formel vægt 201.06
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.