Få mere at vide
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid, 95%
Artikelnummer. 15428517
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428517 5 g 5g
15469515 250 mg 250mg
15418517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52027.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 734529-57-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 734529-57-8
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.189
MDL nummer MFCD04113693
InChI nøgle SJBFILRQMRECCK-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-amino-3-3-nitrophenyl propionic acid, s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-beta-3-nitrophenyl alanine, s-3-3-nitrophenyl-beta-alanine, 3s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, h-beta-phe 3-no2-oh, s-3-amino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid, pubchem15094, 3-nitro-l-beta-phenylalanine
PubChem CID 706689
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(CC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 210.19
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 95%