accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOOHOH2N

CAS RN 734529-57-8

IUPAC Navn: 3-amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Synonymer: 3-amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 210.19
Molekylformel: C9H10N2O4
InChi Key: SJBFILRQMRECCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC(O)=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)