Få mere at vide
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10627811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627811 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Artikelnummer. 10627811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264710010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Navn note 99+%
CAS 37778-99-7
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H12O
Lineær formel C6H5CH(CH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.5252 to 1.5272
MDL nummer MFCD00145249
Mængde 1 mL
Specifik rotationstilstand −18° (20°C c=neat)
Specifik rotation -18
Synonym s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
InChI nøgle RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
SMIL CC(CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2S)-2-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
PubChem CID 447661
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /