Få mere at vide
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 98+%
Artikelnummer. 11388865
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388865 250 mg 250mg
11378865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13988.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37778-99-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37778-99-7
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00145249
InChI nøgle RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
PubChem CID 447661
IUPAC navn (2S)-2-phenylpropan-1-ol
SMIL CC(CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Tæthed 0.975
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 250 mg
Optisk rotation −18° (Neat)
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%