Få mere at vide
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 mil. sol i toluen
Artikelnummer. 11393596
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393596 5 mL 5ml
11383596 1 mL 1ml
11303606 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14583.AA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112022-81-8 | C18H20BNO | 277,17 g/mol
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin anvendes som en oxazaborolidin-katalysator. Det anvendes også til asymmetrisk reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det er en vandfri katalysator til CBS-reduktionsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin anvendes som en oxazaborolidin-katalysator. Det anvendes også til asymmetrisk reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det er en vandfri katalysator for′ CBS′ reduktionsreaktion.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112022-81-8
Molekylær formel C18H20BNO
Molekylvægt (g/mol) 277.17
MDL nummer MFCD00078439
InChI nøgle VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonym s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
IUPAC navn (3aS)-1-methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMIL [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Tæthed 0.925
Flammepunkt 4 °C (39 °F)
Mængde 5 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 277.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in toluene