Få mere at vide
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M soln. in toluene
Artikelnummer. 11303606
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303606 25 mL 25ml
11383596 1 mL 1ml
11393596 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14583.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 112022-81-8 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin anvendes som en oxazaborolidin-katalysator. Det anvendes også til asymmetrisk reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det er en vandfri katalysator til CBS-reduktionsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin anvendes som en oxazaborolidin-katalysator. Det anvendes også til asymmetrisk reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det er en vandfri katalysator for′ CBS′ reduktionsreaktion.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 112022-81-8
Molekylær formel C18H20BNO
Molekylvægt (g/mol) 277.17
MDL nummer MFCD00078439
InChI nøgle VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonym s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
IUPAC navn (3aS)-1-methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMIL [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Tæthed 0.925
Flammepunkt 4°C (39°F)
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 277.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in toluene
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.