Få mere at vide
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid, 98%
Artikelnummer. 10776242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10776242 500 mg Glasflaske 500mg
10515301 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331725000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23953-00-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23953-00-6
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD01632589
InChI nøgle ICPWFHKNYYRBSZ-VKHMYHEASA-N
Synonym s-2-methoxypropanoic acid, s---2-methoxypropionic acid, 2s-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2s, unii-74k293ocx6, 2-methoxypropanoic acid, s, propanoic acid,2-methoxy-, 2s, propanoic acid, 2-methoxy-, s, propionic acid, 2-methoxy-, s--, s-2-methoxypropionic acid
PubChem CID 5702566
IUPAC navn (2S)-2-methoxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Kogepunkt 99.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OCH3)COOH
Brydningsindeks 1.4132 to 1.4152
Mængde 500 mg
Beilstein 03, III, 444
Specifik rotationstilstand −75.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 75.00
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske