Få mere at vide
(S)-(+)-2-Methoxypropanol, 97%
Artikelnummer. 10726622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
2.5 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
2.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10726622 1 mL Glasflaske 1ml
10244751 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
10328653 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10726622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116422-39-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116422-39-0
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD01632593
InChI nøgle YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N
Synonym 2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s
PubChem CID 642402
IUPAC navn (2S)-2-methoxypropan-1-ol
SMIL CC(CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Methoxypropanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9380g/mL
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OCH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.938
Specifik rotationstilstand + 39.20 (20.00°C c=1.66,CHCl3)
Specifik rotation + 39.20
Formel vægt 90.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske