Få mere at vide
(S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30007422
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007422 100 mg
30133931 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946110100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178306-52-0
Molekylær formel C16 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 272.3
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre
SMIL COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Formel vægt 272.1049