Få mere at vide
(S)-(+)-2-dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308815 5 g 5g
11398805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13916.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111060-52-7
Molekylær formel C23H25NO
Molekylvægt (g/mol) 331.46
MDL nummer MFCD00191984
InChI nøgle ZXNVOFMPUPOZDF-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2-dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol, s-2-dibenzylamino-3-phenylpropan-1-ol, 2s-2-dibenzylamino-3-phenylpropan-1-ol, dibenzyl phenylalaninol, n,n-dibenzyl-l-phenylalaninol, 2-s-dibenzylamino-3-phenylpropan-1-ol, s-beta-dibenzylamino benzene-1-propanol, s--2-dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol,b-bis phenylmethyl amino-, bs
PubChem CID 7019180
IUPAC navn (2S)-2-(dibenzylamino)-3-phenylpropan-1-ol
SMIL OCC(CC1=CC=CC=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 5 g
Beilstein 7253058
Optisk rotation +8.5° (c=4 in Methanol)
Formel vægt 331.46
Procent renhed 99%