missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2.C4H6O6/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,8H,11H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m01/s1 |
| Formel vægt | 349.0564 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?