Få mere at vide
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499715
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499715 5 g 5g
15409725 250 mg 250mg
15489715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52297.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61366-43-6
Molekylær formel C10H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 217.69
MDL nummer MFCD07368914
InChI nøgle BJWHQBTUHVIRJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, s-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol??hcl, s-2-amino-3-benzyloxy-propan-1-ol hydrochloride, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53338757
SMIL Cl.NC(CO)COCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Mængde 5 g
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol;hydrochlorid
Formel vægt 217.7
Procent renhed ≥98%