Få mere at vide
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, 98+%
Artikelnummer. 15468937
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468937 5 g 5g
15478937 250 mg 250mg
15458937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52304.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58577-88-1 | C10H15NO2 | 181.235 g/mol
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58577-88-1
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.235
MDL nummer MFCD04112477
InChI nøgle ZJUOMDNENVWMPL-JTQLQIEISA-N
Synonym s-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, h-d-ser bzl-ol, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2s, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 98+%, ambotzhal1035, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propal, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol
PubChem CID 11401131
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Mængde 5 g
FN nummer UN3267
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 181.23
Procent renhed ≥98%