Få mere at vide
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 99%
Artikelnummer. 15420827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420827 25 g 25g
11392297 1 g 1g
11302307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15420827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09855.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 22204-53-1 | C14H14O3 | 230.263 g/mol
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionsyre er en ikke-selektiv cyclooxygenase (COX-1 og COX-2) inhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionsyre er en ikke-selektiv cyclooxygenase (COX-1 og COX-2) inhibitor.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22204-53-1
Molekylær formel C14H14O3
Molekylvægt (g/mol) 230.263
MDL nummer MFCD00010500
InChI nøgle CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Synonym naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
IUPAC navn (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propansyre
SMIL CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Smeltepunkt 154°C to 156°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3591067
Merck Index 14,6417
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +66° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 230.26
Procent renhed 99%