Få mere at vide
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, 98%
Beskrivelse
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylidenglycerol virker som en MEK-hæmmer med antitumoraktivitet. Det anvendes også til fremstilling af en chiral allylisk triol gennem ekstrudering af svovldioxid fra en alfa,beta-epoxysulfon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylidenglycerol virker som en MEK-hæmmer med antitumoraktivitet. Det anvendes også til fremstilling af en chiral allylisk triol gennem ekstrudering af svovldioxid fra en alfa,beta-epoxysulfon.
Opløselighed Blandbar med vand og chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol |
| Tæthed | 1.066 |
| Kogepunkt | 82°C to 83°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 80°C (176°F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 80118 |
| Merck Index | 14,5213 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water and chloroform. |
| Optisk rotation | +11.5° (c=5 in Methanol) |
| Vis mere |