Få mere at vide
(S)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10421261
Brand: Thermo Scientific Acros 218070050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22323-82-6
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00063239
InChI nøgle RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
IUPAC navn [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMIL CC1(C)OCC(CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 5 g
Beilstein 19,III,647
Merck Index 10,3236
Specifik vægtfylde 1.07
Specifik rotationstilstand + 11.00 (20.00°C c=5,CH3OH)
Specifik rotation + 11.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske