Få mere at vide
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97%
Artikelnummer. 11446716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446716 1 g 1g
11456716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23872.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76189-56-5 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76189-56-5
Molekylær formel C44H32P2
Molekylvægt (g/mol) 622.69
MDL nummer MFCD00010805
InChI nøgle MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smeltepunkt 239°C to 241°C
Mængde 1 g
Beilstein 5321444
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1223
Optisk rotation −230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC navn [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
Formel vægt 622.69
Procent renhed 97%