Få mere at vide
(S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433659
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433659 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15433659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60980.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59042-90-9 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Substituerede 2-Pyridinmethanol-derivater er de potente og selektive phosphodiesterase-4-hæmmere. Omsætning af vandholdigt nitrosylrutheniumtrichlorid med 2-pyridinmethanol gav rutheniumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Substituerede 2-Pyridinmethanol-derivater er de potente og selektive phosphodiesterase-4-hæmmere. Omsætning af vandholdigt nitrosylrutheniumtrichlorid med 2-pyridinmethanol gav rutheniumkomplekser.
Opløselighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 59042-90-9
Farve Farveløs
Molekylær formel C7H9NO
MDL nummer MFCD06795465
Mængde 1 g
Synonym s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, 2-s-1-hydroxyethyl pyridine, s---2-1-hydroxyethyl pyridine, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, 1s-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, pubchem5701, 1s-1-pyridin-2-ylethanol
Opløselighedsinformation Soluble in toluene.
InChI nøgle PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn (1S)-1-pyridin-2-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 123.16
PubChem CID 11094597
Formel vægt 123.16
Fysisk form Fast stof