Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylpropylamine, ChiPros 99+%, ee 99%
Artikelnummer. 11332997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332997 1 g 1g
11342997 5 g 5g
11352997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16320.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3789-59-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3789-59-1
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00082356
InChI nøgle AQFLVLHRZFLDDV-VIFPVBQESA-N
Synonym s-1-phenylpropan-1-amine, s---1-amino-1-phenylpropane, 1s-1-phenylpropan-1-amine, s---1-phenylpropylamine, s-1-phenylpropylamine, s---alpha-ethylbenzylamine, s---methylbenzylamine, 1-phenyl-propylamine, s---, a-ethylbenzylamine, pubchem6025
PubChem CID 6993773
IUPAC navn (1S)-1-phenylpropan-1-amine
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
Smeltepunkt -69°C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 205°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Amine-like
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.52
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2412016
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −20° (Neat)
Formel vægt 135.21
Procent renhed ≥99%