Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 97+%
Artikelnummer. p-7025608
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21188.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Det finder sin anvendelse i syntesen af optisk aktive produkter. Anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan også bruges som et chiralt derivatiseringsmiddel til at bestemme den absolutte konfiguration af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse i syntesen af optisk aktive produkter. Anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan også anvendes som et chiralt derivatiseringsmiddel til bestemmelse af den absolutte konfiguration af sekundære alkoholer.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 20g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-91-6
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00064264
InChI nøgle WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMIL C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Phenylethanol
Smeltepunkt 9°C to 11°C
Tæthed 1.012
Kogepunkt 97°C to 99°C (20 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.528
Mængde 1 g
FN nummer UN2937
Beilstein 2039797
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
Optisk rotation −45° (c=5 in Methanol)
IUPAC navn (1S)-1-phenylethanol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%