Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 97+%
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse i syntesen af optisk aktive produkter. Anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan også bruges som et chiralt derivatiseringsmiddel til at bestemme den absolutte konfiguration af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det finder sin anvendelse i syntesen af optisk aktive produkter. Anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan også anvendes som et chiralt derivatiseringsmiddel til bestemmelse af den absolutte konfiguration af sekundære alkoholer.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 20g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-Phenylethanol |
| Smeltepunkt | 9°C to 11°C |
| Tæthed | 1.012 |
| Kogepunkt | 97°C to 99°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 85°C |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.528 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2937 |
| Beilstein | 2039797 |
| Vis mere |