Få mere at vide
(S)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 62.0°C to 66.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Specifik rotationstilstand | −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane) |
| Vis mere |