Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 62.0°C to 66.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Specifik rotationstilstand | −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane) |
| Vis mere |