Få mere at vide
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10726432 5 mL Glasflaske 5ml
10011851 1 mL Glass bottle 1ml
10370114 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10726432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331790050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26550-55-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26550-55-0
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD01632588
InChI nøgle ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 6993459
IUPAC navn (2S)-1-methoxypropan-2-ol
SMIL CC(COC)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -97.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 120.0°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4040
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.92
Specifik rotationstilstand +20° (20°C c=10,CHCl3)
Specifik rotation + 20.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske