Få mere at vide
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
Artikelnummer. 15443878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443878 250 mg 250mg
15433878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57408.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 569660-89-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569660-89-5
Molekylær formel C9H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 250.14
MDL nummer MFCD17214728
InChI nøgle QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine, tert-butyl s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 34179480
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-brompyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Mængde 250 mg
FN nummer UN3077
Optisk rotation +33° (c=0.8 in Chloroform)
Formel vægt 250.14
Procent renhed 95%