CAS RN 569660-89-5
CAS RN 569660-89-5
IUPAC Navn:
tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Synonymer:
tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
250.14
Molekylformel:
C9H16BrNO2
InChi Key:
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
CAS: 569660-89-5 Molekylær formel: C9H16BrNO2 Molekylvægt (g/mol): 250.14 MDL nummer: MFCD17214728 InChI nøgle: QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N Synonym: s-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate,s-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester,tert-butyl 3s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate,s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine,tert-butyl s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate,s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester PubChem CID: 34179480 IUPAC navn: tert-butyl (3S)-3-brompyrrolidin-1-carboxylat SMIL: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1