Få mere at vide
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol |
| Tæthed | 1.044 |
| Flammepunkt | 108 °C (226 °F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 5 g |
| Optisk rotation | +14° (c=1 i chloroform) |
| Formel vægt | 166.22 |
| Procent renhed | 96% |