Få mere at vide
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol, 96%
Artikelnummer. 15446998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446998 1 g 1g
15456998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60523.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85483-97-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85483-97-2
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD07367008
InChI nøgle KJBPYIUAQLPHJG-VIFPVBQESA-N
Synonym s-+-1-benzyloxy-2-propanol, s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2s-1-benzyloxypropan-2-ol, 2s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-phenylmethoxy-, 2s, 2-propanol,1-phenylmethoxy-, 2s, s-1-o-benzylpropylene glycol, s-1-benzyloxy-2-hydroxypropane, 2s-1-benzyloxy-2-propanol, +-s-1-benzyloxy-2-propanol
PubChem CID 13197475
IUPAC navn (2S)-1-phenylmethoxypropan-2-ol
SMIL CC(COCC1=CC=CC=C1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Tæthed 1.044
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 1 g
Optisk rotation +14° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 166.22
Procent renhed 96%