Få mere at vide
(S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10881691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10881691 1 g Glasflaske 1g
10483520 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10881691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437880010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 114715-38-7
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
InChI nøgle HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
IUPAC navn (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
SMIL C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 108 °C til 115 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt 140 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.02
Specifik rotation +2
Formel vægt 176.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.