Få mere at vide
(S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 99%
Artikelnummer. 11317436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317436 1 g 1g
11327436 5 g 5g
2 options
Artikelnummer. 11317436
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09449.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 114715-38-7 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114715-38-7
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.263
MDL nummer MFCD00082766
InChI nøgle HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
IUPAC navn (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
SMIL C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Tæthed 1.02
Kogepunkt 100°C to 105°C (3 mmHg)
Flammepunkt 140°C (284°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 6477593
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +5° (c=10 in Ethanol)
Formel vægt 176.26
Procent renhed 99%