Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros 99+%, ee 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine |
| Smeltepunkt | <-20 °C |
| Tæthed | 1.02 |
| Kogepunkt | 65 °C (0,38 mmHg) |
| Assay Procent Noter | ee 98 % |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 3196456 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |