Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 98%
Artikelnummer. 11303007
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11303007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16322.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41851-59-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41851-59-6
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00671660
InChI nøgle JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxy-phenyl-ethylamine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s--1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-p-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine
PubChem CID 793467
IUPAC navn (1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 1.02
Kogepunkt 65°C (0.38 mmHg)
Assay Procent Noter ee 98 %
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 3196456
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −34° (Neat)
Formel vægt 151.21
Procent renhed ≥99%