Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamin, ChiPros 99%, ee 99%
Beschreibung
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en ligand og danner et koordinationskompleks, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin-N]palladium(II) ved at reagere med palladium(II)acetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en ligand og danner et koordinationskompleks, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin-N]palladium(II) ved at reagere med palladium(II)acetat.
Opløselighed
Blandbar med dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
| Smeltepunkt | -30 °C |
| Tæthed | 1.03 |
| Kogepunkt | 76 °C (22 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Assay Procent Noter | ee 99 % |
| Brydningsindeks | 1.502 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 6791614 |
| Mehr anzeigen |