Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamin, ChiPros 99%, ee 99%
Artikelnummer. 11369665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369665 1 g 1g
11379665 5 g 5g
11389665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19121.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 66399-30-2 | C8H10FN | 139,173 g/mol
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en ligand og danner et koordinationskompleks, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin-N]palladium(II) ved at reagere med palladium(II)acetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en ligand og danner et koordinationskompleks, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin-N]palladium(II) ved at reagere med palladium(II)acetat.
Opløselighed
Blandbar med dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66399-30-2
Molekylær formel C8H10FN
Molekylvægt (g/mol) 139.173
MDL nummer MFCD03092999
InChI nøgle QGCLEUGNYRXBMZ-LURJTMIESA-N
Synonym s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluoro-phenyl-ethylamine, s---1-4-fluorophenyl ethylamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethan-1-amine, pubchem15218, 5-1-4-fluorophenyl ethanamine, s-4-fluoro-, a-methylbenzylamine
PubChem CID 2779063
IUPAC navn (1S)-1-(4-fluorphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 76 °C (22 mmHg)
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.502
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 6791614
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med dimethylsulfoxid.
Optisk rotation −33° (Pænt)
Formel vægt 139.17
Procent renhed 99%