Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479139
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479139 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15479139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20231.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 745783-74-8 | C9H8FNO | 165.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-74-8
Molekylær formel C9H8FNO
Brydningsindeks 1.498
MDL nummer MFCD05664076
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym s---1-4-fluorophenyl ethyl isocyanate, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl-9ci
InChI nøgle MUHCZVYPBWOTTJ-ZETCQYMHSA-N
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)F)N=C=O
IUPAC navn 1-fluor-4-[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 165.167
PubChem CID 7018264
Formel vægt 165.17
Procent renhed 95%