Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459159
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459159 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15459159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20322.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate
CAS 149552-52-3
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Kogepunkt 145°C to 147°C (7 mmHg)
Molekylær formel C9H8BrNO
MDL nummer MFCD05664122
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym s---1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, 1-bromo-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, s-1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, s-1-bromo-4-1-isocyanatoethyl benzene, s---1-4-bromophenyl ethylisocyanate, 1-bromo-4-s-1-isocyanato-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-4-1s-1-isocyanatoethyl
InChI nøgle AKVAGWOVWQDTAF-ZETCQYMHSA-N
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N=C=O
IUPAC navn 1-bromo-4-[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 226.073
PubChem CID 7568842
Formel vægt 226.08
Procent renhed 97%