Få mere at vide
(S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 11353007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353007 1 g 1g
11363007 5 g 5g
11373007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16324.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82796-69-8 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Reatant i syntesen af (R)-atropisomeren, rivastigmin tartrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reatant i syntesen af (R)-atropisomeren, rivastigmin tartrat.
Opløselighed Opløseligt i
vand (10g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82796-69-8
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00671656
InChI nøgle CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-3-1-aminoethyl anisole, 1s-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, s---1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, chipros, ee, ksc496s2j, s-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020761
IUPAC navn (1S)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Smeltepunkt 5°C
Tæthed 1.023
Kogepunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Brydningsindeks 1.5335
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (10g/L).
Optisk rotation −27° (Neat)
Formel vægt 151.21
Procent renhed ≥99%