Få mere at vide
(S)-(+)-1,2-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490397 1 g 1g
11400407 5 g 5g
11410407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21773.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4254-15-3 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
(S)-(+)-1,2-propandiol virker som et organisk opløsningsmiddel og fortyndingsmiddel, der anvendes i farmaceutiske præparater. Det bruges også som et chiralt syntetisk mellemprodukt og substrat til enzymundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-1,2-propandiol virker som et organisk opløsningsmiddel og fortyndingsmiddel, der anvendes i farmaceutiske præparater. Det bruges også som et chiralt syntetisk mellemprodukt og substrat til enzymundersøgelser.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4254-15-3
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00004539
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
SMIL CC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1,2-Propanediol
Tæthed 1.04
Kogepunkt 186°C to 188°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 1 g
Beilstein 1718871
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Optisk rotation +16° (Neat)
IUPAC navn (2S)-propan-1,2-diol
Formel vægt 76.1
Procent renhed 97%