Få mere at vide
(S)-(+)-1,2-Propanediol, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10029001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10029001 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10029001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365300050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1, 2-Propanediol
CAS 4254-15-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -59.0°C
Farve Colorless
Tæthed 102g/mL
Kogepunkt 186.0°C to 188.0°C (765.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H8O2
Lineær formel CH3CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4350
MDL nummer MFCD00004539
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7968
Specifik rotationstilstand + 16.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation + 16.00
Synonym s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)CO
IUPAC navn propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 76.10
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
Formel vægt 76.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid