Få mere at vide
(S)-(-)-1,1,2-triphenyl-1,2-ethandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk og fint kemisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som farmaceutisk og fint kemisk mellemprodukt.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol |
| Smeltepunkt | 125 °C til 127 °C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3208922 |
| Formel vægt | 290.36 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |