missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ryanodine, MedChemExpress
Beskrivelse
Ryanodine is a cell permeant ryanodine receptor modulator. Ryanodine can either stimulate or inhibit Ryanodine-mediated Ca2+ release depending on its concentrations. Poisonous diterpenoid found in Ryania speciosa.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ryanodine |
| CAS | 15662-33-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H35NO9 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | O[C@@]1([C@@]([C@@]2(O)O3)4C)[C@@]35[C@](O)(CC[C@H](C)[C@H]5O)[C@@](C2)(C)[C@@]1([C@H](OC(C6=CC=CN6)=O)[C@]4(O)C(C)C)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.55 |
| Formel vægt | 493.55 |
| Procent renhed | 98.0% |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?