Få mere at vide
IKA™ RV 3 pro V, komplet pakke
GREENER_CHOICE
RV 3 pro V Complete-pakken er den komplette løsning til din roterende fordamperopsætning.
64970.04 DKK
Tekniske data
Dybde (metrisk) 330 mm
Oversigt Manuel løftehåndtering
Højde (metrisk) 530 mm
Vægt (metrisk) 70.2 kg
Spænding 100 til 240 V
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
17883454
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
IKA™
0010011410
EU
64970.04 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Det inkluderer RV 3 V rotationsfordamper, HB øko-varmebad, vertikalt glaskondensatorsæt, VACSTAR digital vakuumpumpe med VC 10 lite vakuumcontroller og RC 2 liter recirkulerende køler
  • RV 3 er en entry-level model med specialdesignede glasstyr til effektiv kondensatorbrug
  • VACSTAR digital vakuumpumpe er pladsbesparende og opnår et minimumvakuum på 2 mbar, styret af VC 10 lite vakuumcontroller til programstyret drift
  • RC 2-liters recirkulerende køler har 400 watt kølekapacitet og tryk/sugepumpe, designet til enkle køleopgaver ned til -10 C °og bruger naturligt kølemiddel R290 for miljøvenlighed
Tekniske data
Tekniske data
330 mm
530 mm
100 til 240 V
20 til 300 rpm
1600 cm²
1954 W
IP20
2+3 års garanti
50/60 Hz
Manuel løftehåndtering
70.2 kg
440 mm
Omgivelsestemperatur til 99 °C
RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Standerstang, RC 2 lite, RV 10.5005 Sæt slanger, PC 1.3 Kabel
Vertikal kondensator
1300 W
Destillerende rotationsfordamper
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
IKA™ RV 3 pro V, komplet pakke