Få mere at vide
IKA™ RV 3 pro V, komplet pakke
Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Beskrivelse
- Det inkluderer RV 3 V rotationsfordamper, HB øko-varmebad, vertikalt glaskondensatorsæt, VACSTAR digital vakuumpumpe med VC 10 lite vakuumcontroller og RC 2 liter recirkulerende køler
- RV 3 er en entry-level model med specialdesignede glasstyr til effektiv kondensatorbrug
- VACSTAR digital vakuumpumpe er pladsbesparende og opnår et minimumvakuum på 2 mbar, styret af VC 10 lite vakuumcontroller til programstyret drift
- RC 2-liters recirkulerende køler har 400 watt kølekapacitet og tryk/sugepumpe, designet til enkle køleopgaver ned til -10 C °og bruger naturligt kølemiddel R290 for miljøvenlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 330 mm |
| Oversigt | Manuel løftehåndtering |
| Højde (metrisk) | 530 mm |
| Vægt (metrisk) | 70.2 kg |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Bredde (metrisk) | 440 mm |
| Hastighed | 20 til 300 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 99 °C |
| Kølende overflade | 1600 cm² |
| Inkluderer | RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Standerstang, RC 2 lite, RV 10.5005 Sæt slanger, PC 1.3 Kabel |
| Vis mere |