Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxidhydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kemisk katalysator, vigtigt materiale til fremstilling af modstand og kondensator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ruthenium (IV) oxide hydrate |
Smeltepunkt | 1200°C (sublimation) |
Farve | Sort |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 5 g |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN1479 |
Opløselighedsinformation | It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. |
Formel vægt | 133.07 (Anhydrous) |
Procent renhed | 99.99% |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X25K004 | Analysecertifikat | 11/11/2024 | 043403.03,043403.14,043403.06 |
Y05E011 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 043403.14,043403.06,043392.18,043392.30 |
T16B026 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 043403.14,043403.06,043392.18,043392.30 |
W26D039 | Analysecertifikat | 29/11/2021 | 043403.14,043403.06,043392.18,043392.30 |
K15L34 | Analysecertifikat | 24/11/2021 | 043403.14,043403.06,043392.18,043392.30 |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.