Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxidhydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335687 1 g 1g
11315687 5 g 5g
11325687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043403.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Kemisk katalysator, vigtigt materiale til fremstilling af modstand og kondensator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32740-79-7
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00149846
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (IV) oxide hydrate
Smeltepunkt 1200°C (sublimation)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Formel vægt 133.07 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 54 to 60%