Få mere at vide
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Klar med skum& rem sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15560984 Shop alle Bollé Safety produkter
:
Klar
Artikelnummer. 15560984
Brand: Bollé Safety RUSHPFSPSI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultra-sporty, ultra-fleksibelt design med co-injicerede, tilpasselige stænger, skum og rem til brillekonvertering.
  • Inkluderer skum og rem til konvertering af briller til brille
  • Øvre beskyttelse.
  • Skridsikker, justerbar bro.
  • Platinum™ belægning.
  • Co-injicerede ultrafleksible stænger.
  • Tofarvede templer.
  • EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
  • EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
  • Mekanisk risiko F - Lavenergipåvirkning: Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
  • Mekanisk risiko T- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
  • Modstandsdygtighed over for overfladebeskadigelse af fine partikler K (EN166 option): Anti-ridsebelægningen, K, giver forbedret ridsecertificeret belægning.
  • Modstandsdygtighed over for dug N (EN166 option): Antidugbelægningen, N, er en certificeret antidugbehandling.
  • Platin™ belægning: Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
  • Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
  • CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Oversigt Model RUSHPFSPSI
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risiko F/T, Ridsefast K, Anti-dug N, Optisk klasse 1, CE
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller/briller
Til brug med (applikation) Indendørs, beskyttelse, kontinuerligt slid
Ramme farve Rød, sort
Inkluderer Skum og rem
nr. pr. sag 240/Cs.
nr. pr. pakke 1/pose, 10/Pk.
Vægt (metrisk) 46 g
Linse materiale Polycarbonat
UV beskyttelse EN170/2C-1.2